Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Glass Column
Código de producto. 10194891 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
200mg
500mg
500 mg
1000mg
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10194891 500mg 6 ml paquete de 30
10480702 200mg 3 ml paquete de 50
10184891 500 mg 3 ml paquete de 50
10104901 1000mg 6 ml paquete de 30
4 options
Código de producto. 10194891
Marca: Macherey-Nagel™ 730014G
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18 ec
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Con desactivación terminal
Tipo de funcionalidad/interacción Hidrófoba
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g