Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno C 18 ec Chromabond™
Tienda Macherey-Nagel ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 14 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Para utilizar con (aplicación) | Desactivación terminal de extracción en fase sólida |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | C 18 ec Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo de funcionalidad/interacción | No polar, interacción hidrófoba |
| Mostrar más |