Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SiOH BT 120 Chromabond™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
:
DI: 36 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 255 mm |
| Tipo | Columna Flash |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas Biotage Isolera |