Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno Chromabond™ Alox B
Código de producto. 10461282 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
Peso del lecho:
4 mg
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) unitSize Peso del lecho
10461282 3 ml paquete de 50 -
10003021 45 ml paquete de 20 4 mg
2 options
Código de producto. 10461282
Marca: Macherey-Nagel™ 730429
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 60-150 μm
Absorbente Chromabond Alox B
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Área de la superficie (métrico) 150 m2/g