Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10576691 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
500mg
500 mg
4g
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10576691 500 mg 3 ml paquete de 50
10042981 4g 45 ml paquete de 20
10032981 500mg 6 ml paquete de 30
3 options
Código de producto. 10576691
Marca: Macherey-Nagel™ 730452
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 60-150 μm
Absorbente Chromabond Alox A
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Área de la superficie (métrico) 150 m2/g