Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10042981 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
500mg
500 mg
4g
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10042981
Marca: Macherey-Nagel™ 730455
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 45 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 4g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 60-150 μm
Absorbente Chromabond Alox A
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Área de la superficie (métrico) 150 m2/g