Learn More
Minigrip™ Bolsas con zona de escritura resellables
Código de producto. 30057395
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Altura (métrico):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
30057395 75 mm 190 mm paquete de 1000
11326924 75 mm 85 mm paquete de 100
10205074 100 mm 140 mm paquete de 100
10001044 140 mm 140 mm paquete de 100
10366984 190 mm 190 mm paquete de 100
11961526 40 mm 65 mm 1000 PCS
10634185 40 mm 65 mm 100 PCS
10758235 75 mm 190 mm paquete de 100
8 options
Código de producto. 30057395
Marca: Minigrip™ BAJ340065X
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquete el contenido de bolsas con facilidad. Las bolsas con zona de escritura resellables Minigrip™ proporcionan tres líneas blancas específicamente diseñadas para escribir con rotulador o bolígrafo.
  • Polietileno
  • Resellable
  • Esterilizable en autoclave
  • Tres líneas de escritura para etiquetado
Especificaciones
Descripción Bolsa resellable
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Cantidad 100/paq.
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 190 mm