Learn More
Minigrip™ Bolsas con zona de escritura resellables
Descripción
- Polietileno
- Resellable
- Esterilizable en autoclave
- Tres líneas de escritura para etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa resellable |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 100/paq. |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Altura (métrico) | 190 mm |