Learn More
Ansell™ Guantes desechables Microflex™ 93-260
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15613074
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
15613074 2XL paquete de 50
15623074 XS paquete de 50
15633074 Pequeño paquete de 50
15643074 M paquete de 50
15653074 L paquete de 50
15663074 XL paquete de 50
6 options
Código de producto. 15613074
Marca: Ansell™ 93260110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Proporcionan protección química fina aunque resistente con una comodidad inigualable. Los guantes desechables Microflex™ 93-260 tienen un exterior resistente a disolventes, una capa intermedia resistente a ácidos y bases y una capa interior que facilita su colocación.
  • Diseño de tres capas para una protección superior contra productos químicos agresivos, incluidos ácidos, disolventes y bases
  • El diseño de grosor fino proporciona un sensibilidad táctil y una movilidad mejoradas
  • Material extrasuave y diseño ergonómico para un ajuste, una sensación y una flexibilidad excepcionales que permiten llevarlos puestos durante más tiempo
  • Índice aceptable de poros más bajo (AQL de 0,65) y puño largo para una protección fiable contra sustancias peligrosas
  • La formulación y el procesamiento sin silicona garantizan una mayor protección del producto manipulado
TABLA DE TALLAS
  • XS – Desde 5,5 hasta 6
  • S – Desde 6,5 hasta 7
  • M – Desde 7,5 hasta 8
  • L – Desde 6,5 hasta 9
  • XL – Desde 9,5 hasta 10
  • 2XL – Desde 10,5 hasta 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, TIPO II, PPE 89/686, EN 420, 388 y 374 CATEGORÍA III
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Azul
Desechables
Hand Ambidiestro
Latex Free Yes
Material Nitrilo, Neopreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño 2XL
Grosor (métrico) 0,198mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Con reborde, alargado
Modelo 93-260
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 50/paq.
Resistente a Productos químicos agresivos, incluidos ácidos, disolventes y bases
Resistencia a la tracción 22 MPa
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.