missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHRNB3 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15728851 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15728851 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15728851

Marca: Invitrogen™ PA561033

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TGFNSIAENE DALLRHLFQG YQKWVRPVLH SNDTI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 77%.

The nicotinic acetylcholine receptors are members of a superfamily of ligand-gated ion channels that mediate fast signal transmission at synapses. The nAChRs are stated that the proposed structure for each subunit is a conserved N-terminal extracellular domain followed by 3 conserved transmembrane domains, a variable cytoplasmic loop, a fourth conserved transmembrane domain, and a short C-terminal extracellular region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHRNB3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Chrnb3
N.º de referencia del gen Q05901
Alias de gen 5730417K16Rik; acetylcholine receptor; acetylcholine receptor, neuronal nicotinic, beta-3 subunit; acetylcholine receptor, nicotinic, beta 3 (neuronal); Acrb3; cholinergic receptor; cholinergic receptor nicotinic beta 3 subunit; cholinergic receptor, nicotinic beta 3; cholinergic receptor, nicotinic, beta 3 (neuronal); cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 3; Chrnb3; I79_003985; Neuronal acetylcholine receptor subunit beta-3; neuronal nicotinic
Símbolos de los genes Chrnb3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CHRNB3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100431).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1142
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.