Learn More
CHR-6494, MedChemExpress
Código de producto. 16466368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466368 10 mg 10 miligramos
16458957 5 mg 5 miligramos
16416676 100 mg 100 miligramos
16412487 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16466368
Marca: Medchem Express HY15217
MedChemExpress CHR-6494 is a potent inhibitor of haspin, with an IC50 of 2 nM. CHR-6494 inhibits histone H3T3 phosphorylation. CHR-6494 can be used in the research of cancer.
CHR-6494 is a potent inhibitor of haspin, with an IC50 of 2 nM. CHR-6494 inhibits histone H3T3 phosphorylation. CHR-6494 can be used in the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHR-6494
CAS 1333377-65-3
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (171.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCNC(C=C1)=NN2C1=NC=C2C3=CC(C=NN4)=C4C=C3
Peso molecular (g/mol) 292.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.34
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease