Learn More
CHOP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CHOP |
|---|---|
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16894284
|
Proteintech
15204-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16884284
|
Proteintech
15204-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GADD153 is a small nuclear protein that is capable of dimerizing with transcription factors C/EBP alpha and beta. Once dimerized, this complex inhibits the normal binding and function of C/EBP to classical binding sites. Inversely, the C/EBP GADD153 dimer gains binding activity to other non classical C/EBP stress related targets. Under normal cellular conditions this protein is not expressed in detectable levels, but is highly unregulated during times of cellular/ER stress. Examples of GADD153 inducing stress include: treatment with tunicamycin, nutrient starvation and reducing agents that interfere with the calcium flux across the ER membrane.Especificaciones
| CHOP | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P35638, P35639, Q62857 | |
| 13198, 1649, 29467 | |
| CHOP Fusion Protein Ag7354 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DDIT3 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CEBPZ, CHOP, CHOP 10, DDIT 3, DDIT3, GADD153 | |
| DDIT3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |