Learn More
CHOP; GADD153 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233972 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233972 100 μL 100 microlitros
30234510 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233972
Marca: Proteintech 814621RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The CHOP; GADD153 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CHOP; GADD153. This antibody recognizes human antigen. The CHOP; GADD153 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CHOP; GADD153
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1G11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CEBPZ; CHOP; CHOP10; GADD153; MGC4154
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1649
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG