Learn More
Hidróxido de colina, 46 % p/p sol. acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027580
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
Código de producto. 11319859
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24443.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Choline hydroxide is used as a precursor molecule for the neurotransmitter acetylcholine, it is involved in several functions including muscle and memory muscle control. It was used as a basic catalyst for aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de colina se usa como molécula precursora para el neurotransmisor acetilcolina, involucrado en varias funciones, como el control muscular y de memoria muscular. Se utilizaba como catalizador básico para las reacciones de condensación aldólica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-41-1
Fórmula molecular C5H15NO2
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00002831
Clave InChI KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
PubChem CID 31255
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline hydroxide
Fórmula lineal HOCH2CH2N(CH3)3OH
Cantidad 25 mL
Número UN UN3267
Nombre IUPAC (2-hydroxyethyl)trimethylazanium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 46%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Choline hydroxide, 46% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Choline hydroxide