Learn More
Choline Fenofibrate, MedChemExpress
Código de producto. 16456536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
16456536 100 mg 100 miligramos
16486148 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16456536
Marca: Medchem Express HY14739
MedChemExpress Choline Fenofibrate (ABT-335), a choline salt of Fenofibric acid (HY-B0760), releases free Fenofibric acid in the gastrointestinal tract. Fenofibric acid is a PPAR activator with antihyperlipidemic effect.
Choline Fenofibrate (ABT-335), a choline salt of Fenofibric acid (HY-B0760), releases free Fenofibric acid in the gastrointestinal tract. Fenofibric acid is a PPAR activator with antihyperlipidemic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Fenofibrate
CAS 856676-23-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28ClNO5
Cantidad 100 mg
Sinónimo ABT-335
Información de solubilidad Ethanol : 33.33 mg/mL (79.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (47.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(C)(C([O-])=O)C)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2.C[N+](C)(CCO)C
Peso molecular (g/mol) 421.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.91
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus