Learn More
Cloruro de colina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3345782
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11422508 100 g 100 g
11432508 500 g 500 g
11442508 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11422508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15828.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de colina ayuda a alimentar a los cerdos y a las aves de corral. Actúa como un potenciador del sabor de los alimentos. Se utiliza como precursor de la acetilcolina y es un donante de metilo en diversos procesos metabólicos y en el metabolismo lipídico.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes, alcalinos y aleaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-48-1
Fórmula molecular C5H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 139.62
Número MDL MFCD00011721
Clave InChI SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline Chloride
Punto de fusión ∽305°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 100 g
Beilstein 3563126
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2206
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.63
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido