Learn More
Bitartrato de colina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813405 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274804 100 g Frasco de vidrio 100 g
15284804 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 15274804
Marca: Thermo Scientific Acros 450221000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-67-2 | C5H14NO·C4H5O6 | 253.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-67-2
Fórmula molecular C5H14NO·C4H5O6
Peso molecular (g/mol) 253.25
Clave InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanium;2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Choline bitartrate
Punto de fusión 151.0°C to 153.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,2211
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.25
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Choline bitartrate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Choline bitartrate