Learn More
Ácido cólico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11423604 25 g 25 g
11433604 100 g 100 g
11443604 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11423604
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11257.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Cholic acid is used as a preservative for food. It is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It finds use in biological research. It helps in detergents to soften biological fats. It helps in preventing and melting gallstones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cólico se utiliza como conservante para los alimentos. Se utiliza ampliamente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Se utiliza en la investigación biológica. Ayuda en los detergentes a ablandar las grasas biológicas. Ayuda a prevenir y derretir los cálculos biliares.
Solubilidad
Soluble en alcoholes, acetona, dimetilsulfóxido y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Estable. Incompatible con otros materiales como los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-25-4
Fórmula molecular C24H40O5
Peso molecular (g/mol) 408.579
Número MDL MFCD00003672
Clave InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Sinónimo cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic acid
Punto de fusión 199°C to 202°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2822009
Índice Merck 14,2203
Información de solubilidad Soluble in alcohols,acetone,dimethylsulfoxide,methanol. Insoluble in water.
Rotación óptica +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.58
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cholic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cholic acid