Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK (27-33)
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Nombre común | CCK Heptapeptide |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 948.12 |
| Tipo de producto | Cholecystokinin, CCK (27-33) |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |