Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK (27-33)
Código de producto. 15458509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15458509 1 mg 1 miligramo
15448509 0,5 mg 0.50 miligramo
2 options
Código de producto. 15458509
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66940.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común CCK Heptapeptide
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 948.12
Tipo de producto Cholecystokinin, CCK (27-33)
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2