Learn More
Gibco™ Medio de cultivo celular CHO
Descripción
- Este medio se ha formulado para favorecer la proliferación celular y la producción de anticuerpos y proteínas recombinantes en cultivos de células CHO en suspensión.
- Se puede utilizar en varios recipientes de cultivo desde frascos con forma de T, matraces de agitación y frascos con forma cilíndrica, hasta rotadores y biorreactores.
- El medio puede utilizarse en aplicaciones de investigación o de fabricación.
- Se ha desarrollado tras un minucioso análisis de una amplia variedad de hidrolizados para aumentar la producción de proteínas en células CHO.
- Apropiado para células CHO en suspensión.
- También es adecuado para un sistema de selección como la glutamina sintetasa (GS), que no requiere la presión selectiva de un medio que no contenga hipoxantina/timidina (HT).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Proteja el producto de la luz. |
| Tipo de cultivo | Mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular |
| Sin aditivos | No Glutamine |
| Para utilizar con (aplicación) | Favorece la proliferación celular y la producción de anticuerpos y proteínas recombinantes en cultivos de células CHO en suspensión |
| Cantidad | 1 L |
| Fuente | Libre de material de origen animal |