missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208749 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16858324 20 μL 20 microlitros
16848324 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16858324

Marca: Proteintech 182591AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is a member of the chimerin family and encodes a protein with a phorbol-ester/DAG-type zinc finger, a Rho-GAP domain and an SH2 domain. This protein has GTPase-activating protein activity that is regulated by phospholipid binding and binding of diacylglycerol (DAG) induces translocation of the protein from the cytosol to the Golgi apparatus membrane. The protein plays a role in the proliferation and migration of smooth muscle cells. Decreased expression of this gene is associated with high-grade gliomas and breast tumors, and increased expression of this gene is associated with lymphomas. Mutations in this gene have been associated with schizophrenia in men. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Especificaciones

Antígeno CHN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CHN2
N.º de referencia del gen P52757, Q80XD1
Alias de gen ARHGAP3, Beta chimaerin, Beta chimerin, chimerin (chimaerin) 2, CHN2, RHOGAP3
Símbolos de los genes Chn2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHN2 Fusion Protein Ag13106
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1124, 69993
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.