missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHMP5 Mouse anti-Human, Clone: OTI5C7, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17509863
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17509863 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17509863

Marca: Origene Technologies TA808523S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CHMP5 Monoclonal antibody specifically detects CHMP5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CHMP5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CHMP5
N.º de referencia del gen Q9NZZ3
Alias de gen 2210412K09Rik; apoptosis-related protein PNAS-2; AW545668; C9orf83; CGI-34; Charged multivesicular body protein 5; CHMP5; chromatin modifying protein 5; chromatin-modifying protein 5; HGNC:26942; HSPC177; hVps60; likely ortholog of H. sapiens SNF7 domain containing 2; PNAS-114; PNAS-2; SNF7 domain containing 2; SNF7 domain-containing protein 2; SNF7DC2; Vacuolar protein sorting-associated protein 60; Vps60
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CHMP5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.