missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHMP2B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16870274 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16870274 20 μL 20 microlitros
16860274 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870274

Marca: Proteintech 125271AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a component of the heteromeric ESCRT-III complex (Endosomal Sorting Complex Required for Transport III) that functions in the recycling or degradation of cell surface receptors. ESCRT-III functions in the concentration and invagination of ubiquitinated endosomal cargos into intralumenal vesicles. The protein encoded by this gene is found as a monomer in the cytosol or as an oligomer in ESCRT-III complexes on endosomal membranes. It is expressed in neurons of all major regions of the brain. Mutations in this gene result in one form of familial frontotemporal lobar degeneration.

Especificaciones

Antígeno CHMP2B
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CHMP2B
N.º de referencia del gen Q8BJF9, Q9UQN3
Alias de gen CHMP2.5, CHMP2B, chromatin modifying protein 2B, DMT1, hVps2 2, VPS2 2, VPS2B
Símbolos de los genes Chmp2b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHMP2B Fusion Protein Ag3222
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25978, 363720, 68942
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.