Learn More
Chlorthalidone, MedChemExpress
Código de producto. p-200098913
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16446858 10 mg 10 miligramos
16422927 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16446858
Marca: Medchem Express HY15833
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthalidone
CAS 77-36-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11ClN2O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM)
SMILES O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 338.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.77
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation