Learn More
Chlorprothixene, MedChemExpress
Código de producto. 16458206
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16458206 100 mg 100 miligramos
16494317 50 mg 50 miligramos
16421406 200 mg 200 miligramos
16412086 500 mg 500 miligramos
4 options
Código de producto. 16458206
Marca: Medchem Express HYB0274
MedChemExpress Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorprothixene
Forma física Solid
CAS 113-59-7
Color Earth Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClNS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (105.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=C(SC3=C\1C=CC=C3)C=CC(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 315.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.86
Porcentaje de pureza 99.13%