Learn More
Chlorpheniramine maleate, MedChemExpress
Código de producto. p-200101119
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16482119 1 g 1 g
16470858 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16482119
Marca: Medchem Express HYB0286A
MedChemExpress Chlorpheniramine maleate is an histamine H1 receptor antagonist with IC50 of 12 nM.
Chlorpheniramine maleate is an histamine H1 receptor antagonist with IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpheniramine maleate
CAS 113-92-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClN2O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Chlorphenamine maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (85.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=CC=CC=N2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 390.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.86
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation