Learn More
Clorotrietilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4509989 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
25 ml
500 ml
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10216800 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10032870 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11955821 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10216800
Brand: Thermo Scientific Acros 215940250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 994-30-9
Fórmula molecular C6H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 150.72
Número MDL MFCD00000507
Clave InChI DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
PubChem CID 13819
Nombre IUPAC cloro(trietil)silano
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorotriethylsilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 144.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)3SiCl
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,627
Fieser 13,165
Índice Merck 15,2179
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.72
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorotriethylsilane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.