Learn More
Chloroquine Diphosphate Salt, MP Biomedicals
Código de producto. p-3178738 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
11416331 10 g 10 g
11426331 25 g 25 g
11436331 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11416331
Marca: MP Biomedicals 0219391910
CAS 50-63-5
Fórmula molecular C18H32ClN3O8P2
Peso molecular (g/mol) 515.86
Número MDL MFCD00069852
Clave InChI QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine Diphosphate Salt
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 7-cloro-N-[5-(dietilamino)pentan-2-il]quinolin-4-amina; bis(ácido fosfórico)
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.9
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloroquinone Phosphate