Learn More
Molecular Probes™ Chloromethyl Latex Beads, 4% w/v, 0.1 μm
Código de producto. 11580136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
11580136 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 11580136 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor C37488
Gránulos de látex de clorometilo, 4 % p/v, 0,1 μm.
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.
El látex de clorometilo tiene una alta densidad de grupos clorometilos adheridos a la unidad monomérica de estireno. Estos grupos funcionales de superficie reactiva reaccionan directamente con los grupos aminos en anticuerpos, antígenos u otros ligandos en condiciones acuosas leves para producir un producto covalente estable mediante un proceso de un solo paso. Las partículas son estabilizadas por grupos sulfatos con carga negativa. Este tipo de partícula se puede utilizar en condiciones de pH alto y bajo. Se trata de un látex hidrófobo.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de la superficie
  • 25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
  • 20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
  • Sin surfactante: ultralimpio
  • Diversas cantidades: cantidades desde mililitros a 500 litros
    Aplicaciones principales de las microesferas
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Material Poliestireno
Tipo de producto Gránulos de látex superactivos
Línea de productos IDC
Cantidad 15 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Modificación de la superficie Clorometilo
Diámetro (métrico) 0,1 μm