Learn More
Cloroyodometano, 98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
500 g
11394559 50 g 50 g
11384559 10 g 10 g
11304569 250 g 250 g
11498863 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 11394559
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11032.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.381 g/mol
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroyodometano se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos, síntesis orgánica, agroquímicos y colorantes. También es útil en ciclopropanación (reacción de Simmon-Smith), reacción de Mannich, aminometilación y en epoxidación.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, éter dietílico y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-71-5
Fórmula molecular CH2ClI
Número MDL MFCD00001078
Clave InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
Nombre IUPAC cloro(yodo)metano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodomethane
Nombre de nota Stabilized with copper
Densidad 2.416
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.5822
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 1730802
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES C(Cl)I
Peso molecular (g/mol) 176.381
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.38
Porcentaje de pureza 98%