Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroform |
| CAS | 67-66-3 |
| Cantidad | 4 L |
| Envase | Recipiente de vidrio |
| Notas de grado de pureza | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Gravedad específica | 1L1=.48kg |
| Fórmula molecular | CHCl3 |
| Número MDL | MFCD00000826 |
| Sinónimo | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
| Clave InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.