Learn More
Cloroformo, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,8 %, amileno estabilizado, Honeywell Riedel-de Haeën™
Código de producto. p-7111860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15634530 100 mL Glass Bottle 100 ml
15644530 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15664530 2 L Glass Bottle 2 litros
15654530 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15684530 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15674530 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15634530 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 34854100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CHROMASOLV™, para HPLC,≥ 99,8 %, amileno estabilizado
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC triclorometano
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Absorbancia max. 1.00 at 250 nm, max. 0.30 at 260 nm, max. 0.005 280 nm
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 61°C
Cantidad 100 mL
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CHCl3
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.