Learn More
Cloroformo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. p-5383229 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588534 500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
15508544 1 L Frasco de aluminio 1 litro
15598534 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15588534
Marca: Avantor J.T.Baker 918001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para uso histológico
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC triclorometano
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Gravedad específica 1L = 1.48kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.