Learn More
Chloroform, ACS Reagent, With Stabilizer (Amylene), ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7120319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15675640 500 mL Glass Bottle 500 ml
15655640 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15665640 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15685640 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15675640 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 472476500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, contiene amilenos como estabilizador,≥99,8 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Nombre de nota Containsamylenes as stabilizer
Punto de fusión -61.3°C
Densidad 1.492g/mL at 25°C, 1.48g/mL at 25°C
Punto de ebullición 61°C
Olor Sweet
Envase Glass Bottle
Cantidad 500 mL
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Nombre IUPAC triclorometano
Densidad del vapor 4.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Presión de vapor 160mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Reactivo ACS
Forma física Liquid