Learn More
Cloroformo, +99 %, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. p-8015118 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
2.50 LT
25 litros
5 litros
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10488400 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10784143 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10102190 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10725711 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2,5 LT
10629300 5 L Frasco de HDPE 5 litros
10705331 5 L Recipiente de metal 5 litros
10488590 25 L Recipiente de metal 25 litros
7 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10488400
Marca: Fisher Chemical C/4920/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de fusión -63 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 61°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Número MDL 826
Presión de vapor 213mbar at 20°C
Viscosidad 0.56 mPaS at 20°C
Nombre IUPAC triclorometano
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol