Learn More
Clorodimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10541611 50 g Frasco de vidrio 50 g
10387290 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10711935 250 g Frasco de vidrio 250 g
3 options
Código de producto. 10541611
Marca: Thermo Scientific Acros 162840500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-35-9
Fórmula molecular C2H6ClSi
Peso molecular (g/mol) 93.61
Número MDL MFCD00000495
Clave InChI QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
Nombre IUPAC cloro(dimetil)silicio
SMILES C[Si](C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chlorodimethylsilane
Punto de fusión -111°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Temperatura de inflamación -28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2SiHCl
Índice de refracción 1.3820 to 1.384
Cantidad 50 g
Fieser 13,73
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.62
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.