Learn More
Clorodi(1-naftil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad &. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorodi(1-naphthyl)phosphine |
| Punto de fusión | 154°C to 157°C |
| Punto de ebullición | 227°C to 229°C (0.6 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Nombre IUPAC | clorobis(naftalen-1-il)fosfano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.76 |
| Porcentaje de pureza | 95% |