Learn More
Clorodi(1-naftil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11475640 1 g 1 g
11485640 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11475640
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25893.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 36042-99-6 | C20H14ClP | 320.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad &. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36042-99-6
Fórmula molecular C20H14ClP
Peso molecular (g/mol) 320.76
Número MDL MFCD09753469
Clave InChI ZHRMSAAMUUNWKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodi 1-naphthyl phosphine, bis 1-naphthyl chlorophosphine, phosphinous chloride, di-1-naphthalenyl, chlorobis naphthalen-1-yl phosphane, di 1-naphthyl chlorophosphine, chloro dinaphthalen-1-yl phosphane, dinaphthalen-1-ylphosphinous chloride, phosphinous chloride,p,p-di-1-naphthalenyl
PubChem CID 18705941
SMILES ClP(C1=CC=CC2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Punto de fusión 154°C to 157°C
Punto de ebullición 227°C to 229°C (0.6 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC cloro(dinaftalen-1-il)fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.76
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.