Learn More
Ácido cloroacético, 99 %, copos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 g
4 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753831 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10335790 250 g Frasco de plástico 250 g
10550001 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10020900 4 kg Frasco de plástico 4 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10753831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108510025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-11-8
Fórmula molecular C2H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 94.5
Número MDL MFCD00002683
Clave InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
Nombre IUPAC ácido 2-cloroacético
SMILES C(C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid
Nombre de nota 99%
Información de descomposición 250°C
Punto de fusión 61.0°C to 63.0°C
Color Blanco
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClCH2CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02, 194
Índice Merck 15, 2112
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viscosidad 1.29 Pas (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Presión de vapor 0.75 mmHg at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.