Learn More
Clorhidrato de cloroacetamidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482597 1 g 1 g
11492597 5 g 5 g
11402607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14835.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 10300-69-3 | C2H6Cl2N2 | 128.98 g/mol
Chloroacetamidine hydrochloride is used as a general pharmacophore in delineating characteristics of the amidinotransferase superfamily.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de cloroacetamidina se utiliza como un farmacóforo general para delinear las características de la superfamilia de amidinotransferasas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10300-69-3
Fórmula molecular C2H6Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00053013
Clave InChI GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetimidamide hydrochloride, 2-chloroethanimidamide hydrochloride, 2-chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetamidine hcl, 2-chloroacetamidine monohydrochloride, 2-chloroacetamidinehydrochloride, ethanimidamide, 2-chloro-, monohydrochloride, chloracetamidine hydrochloride, chloroacetamidinehcl
PubChem CID 2776957
Nombre IUPAC 2-cloroetanimidamida;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetamidine hydrochloride
Punto de fusión 97°C to 103°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 3678354
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129
Porcentaje de pureza 96%