Learn More
Cloroacetaldehído dimetil acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-85841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10325790 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10224280 1 L Frasco de vidrio 1 litro
2 options
Código de producto. 10325790
Marca: Thermo Scientific Acros 108502500
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-97-2
Fórmula molecular C4H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 124.56
Número MDL MFCD00000948
Clave InChI CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
Nombre IUPAC 2-cloro-1,1-dimetoxietano
SMILES COC(CCl)OC
Spécification
Nombre del producto químico o material Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -73.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4140 to 1.4160
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: 52g/L (20 c).
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.