Learn More
Dímero de cloro(1,5-hexadieno)rodio(I), Thermo Scientific™
Código de producto. 10046172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10046172 1 g Frasco de vidrio 1 g
10431723 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10046172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377920010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 32965-49-4
Fórmula molecular C12H20Cl2Rh2
Peso molecular (g/mol) 441.02
Número MDL MFCD00064595
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chloro(1, 5-hexadiene)rhodium(I) dimer
Punto de fusión 118.0°C to 120.0°C
Color Dorado
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.02
Forma física Polvo cristalino