Learn More
Dímero de cloro(1,5-ciclooctadieno)iridio(i), polvo cristalino blanco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327537 0.25 g 0.25 g
11307537 1 g 1 g
11317537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012749.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12112-67-3 | C16H24Cl2Ir2 | 671.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12112-67-3
Fórmula molecular C16H24Cl2Ir2
Peso molecular (g/mol) 671.70
Número MDL MFCD00012414
Clave InChI ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Sinónimo chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
PubChem CID 6436381
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 0.25 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and toluene. Slightly soluble in acetone and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.71
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer