missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlormethiazole hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16478046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478046 100 mg 100 miligramos
16484197 50 mg 50 miligramos
16478318 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478046

Marca: Medchem Express HYA0296

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Clomethiazole hydrochloride is a anticonvulsant. Clomethiazole hydrochloride is neuroprotective and prevents the degeneration of serotonergic nerve terminals induced by 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA).

Clomethiazole hydrochloride is a anticonvulsant. Clomethiazole hydrochloride is neuroprotective and prevents the degeneration of serotonergic nerve terminals induced by 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlormethiazole hydrochloride
Forma física Solid
CAS 6001-74-7
Color Brownish Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9Cl2NS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Clomethiazole hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (630.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (504.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCCl)SC=N1.Cl
Peso molecular (g/mol) 198.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.