Learn More
Hanna Instruments™ Cloro, libre de intervalo bajo, fotómetro portátil
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro portátil de intervalo bajo |
| Exactitud | ±0,02 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | cloro |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Longitud (métrico) | 192 mm |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
| temp | De 0 a 0,5 mg/l |
| Resolución | 0,001 mg/l |
| Peso (métrico) | 0,36 kg |
| Anchura (métrico) | 104 mm |