Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos líquidos de cloro
Código de producto. p-8015448
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de reactivos líquidos
Reactivo de cloro
Tamaño de la unidad:
300 PCS
Código de producto. Tipo unitSize
11769392 Reactivo de cloro 300 PCS
11759392 Kit de reactivos líquidos 300 PCS
2 options
Código de producto. 11769392
Marca: Hanna Instruments™ HI93701T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total, para su uso con fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles de Hanna.
  • Reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total, para su uso con fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles de Hanna.
  • Reactivos líquidos de alta calidad que permiten a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
  • Los reactivos siguen una adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G
  • Los métodos utilizan un reactivo de DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo produce un tinte rosa en la muestra
  • Reactivos prefabricados para facilitar su uso
  • Preparado con productos químicos de alta pureza
Specifications
Nº de pruebas 300
Cantidad 1 unidad
temp De 0 a 5 mg/l
Método de prueba Adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G
Tipo Reactivo de cloro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • X300 LIQUID TOT CHLORINE REAGENT
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, sodium hydroxide, potassium iodide