Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos líquidos de cloro
Código de producto. 11769392
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de reactivos líquidos
Reactivo de cloro
Tamaño de la unidad:
300 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11769392 Reactivo de cloro 300 PCS
11759392 Kit de reactivos líquidos 300 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11769392 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI93701T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total, para su uso con fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles de Hanna.
  • Reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total, para su uso con fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles de Hanna.
  • Reactivos líquidos de alta calidad que permiten a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
  • Los reactivos siguen una adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G
  • Los métodos utilizan un reactivo de DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo produce un tinte rosa en la muestra
  • Reactivos prefabricados para facilitar su uso
  • Preparado con productos químicos de alta pureza
Especificaciones
Nº de pruebas 300
Cantidad 1 unidad
temp De 0 a 5 mg/l
Método de prueba Adaptación del método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G
Tipo Reactivo de cloro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X300 LIQUID TOT CHLORINE REAGENT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, sodium hydroxide, potassium iodide