Learn More
Cloro en solución estándar de aceite mineral pesado, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 15473725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15473725 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15473725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040553.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorine in Heavy Mineral Oil standard solution, 1000μg/g (0.10%)
Cantidad 100 mL
Número MDL MFCD02264398