Learn More
Estándar de cloruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10570603 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ML
125 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570603 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ML
10080522 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
11485918 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
3 options
Código de producto. 10570603
Marca: SPEX Certiprep ASCL92Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cl&superscript_minus;1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 12125-02-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nombre IUPAC azanio; cloruro
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloride Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Cantidad 125 ml
Grado IC
Mostrar más Mostrar menos
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio